Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
bovine fetus
Quality Segment
product line
FBS Premier
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- cellule PC12 coltivate in un terreno Eagle modificato di Dulbecco arricchito con siero bovino fetale insieme ad altri componenti;
- cellule HeLa mantenute in un terreno 1640 del Roswell Park Memorial Institute (RPMI) contenente siero bovino fetale insieme ad altri componenti;
- coltura di cellule BaF3 (cellule mantenute in un terreno RPMI 1640 arricchito con siero bovino fetale insieme ad altri componenti);
- colture di cellule ippocampali primarie (cellule mantenute in un terreno essenziale minimo di Eagle e integrate con siero bovino fetale inattivato tramite calore insieme ad altri componenti);
- cellule HeLa, Cos1 e Cos7 coltivate in un terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) con siero bovino fetale insieme ad altri componenti.
Questo prodotto è destinato alla lavorazione di prodotti derivati. QUESTO PRODOTTO NON È DESTINATO ALL′USO UMANO O TERAPEUTICO.
Analysis Note
- Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
- Testato per la presenza di batteri, virus e micoplasma.
- Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description USA origin, suitable for cell culture | description Australia origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma | description USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for hybridoma | description USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma |
| origin USA origin | origin Australia origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine fetus | biological source bovine fetus | biological source bovine fetus | biological source bovine fetus |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-