Documenti fondamentali
1.07654
SAFC
Saccarosio
EMPROVE® Bio, Ph. Eur., BP, NF, JP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Saccarosio, αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-334-9
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Bio
Stato
solid
Potenza
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Densità bulk
800‑950 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Risultati analitici
Identificazione (spettro IR)conformeAspetto della soluzione (50%; acqua)conformeNumero del colore≤ 45Potere rotatorio spec. (.a. 20/D; 26% acqua)+66,3 - +67,0 °Conduttività (20 °C)≤ 35Solfito (come SO₂)≤ 10 ppmDestrineconforme al testZuccheri riducenticonforme al testSolventi residui (ICH Q3C) classe 3 (Etanolo)≤ 0,5%Altri solventi residui (ICH Q3C)escluso sulla base del processo produttivoPerdita all′essiccamento (105 °C)≤ 0,1Endotossine<Assorbanza (260 nm; 50%; 1 cm; acqua)≤ 0,07Assorbanza (280 nm; 50%; 1 cm; acqua)≤ 0,05DNasi (eso- ed endonucleasi)non rilevateRNasinon rilevateProteasinon rilevateLe specifiche per le impurezze elementali sono state stabilite considerando la linea guida ICH Q3D per le impurezze elementali.
È improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato (*).
Corrisponde a Ph.Eur.,BP,JP,NF
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Saccarosio &#8805;99.5% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
S7903
Saccarosio
Saccarosio BioUltra, for molecular biology, &#8805;99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
84097
Saccarosio
Saccarosio &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S9378
Saccarosio
Saccarosio puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sigma-Aldrich
16104
Saccarosio
Saccarosio for molecular biology, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S0389
Saccarosio
Saccarosio Molecular Biology Grade
Millipore
573113
Saccarosio