1.07687
Saccarosio
for biochem. Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Densità bulk
800‑950 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1