Merck
1623637
USP
Saccarosio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
90825
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sucrose
manufacturer/tradename
USP
mp
185-187 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Il saccarosio è uno zucchero che si ricava dalla canna da zucchero o Saccharum officinarum Linné (Fam. Gramineae), dalla barbabietola o Beta vulgaris Linné (Fam. e da altre fonti. Non contiene alcuna sostanza aggiunta.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Saccarosio standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati. Utilizzato anche per preparare soluzioni standard, soluzioni per test di idoneità del sistema e analisi di impurezze secondo quanto descritto nelle monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP) indicate oltre.
Inoltre, per uso con monografie USP come:
  • Saccarosio stearato
  • Saccarosio palmitato
  • Zucchero sfere
  • Zucchero comprimibile
  • Zucchero a velo
  • Saccarosio di ferro iniettabile
  • Zucchero invertito
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccarosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)