Documenti fondamentali
1.04354
SAFC
L-istidina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propionico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.63
Beilstein:
4168261
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
211-438-9
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
98.5-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Stato
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
254 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
149.55 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Descrizione generale
Le sostanze chimiche giocano un ruolo importante nella stabilizzazione dei farmaci biologici durante il processo produttivo e la formulazione, ad esempio prevenendo il fenomeno dell′aggregazione. Disponiamo di un′ampia gamma di stabilizzanti, tamponi e sali di elevata qualità, con cui potrete raggiungere ottimi risultati nella purificazione e nella formulazione delle vostre biomolecole. Sviluppati specificamente per applicazioni ad alto rischio, presentano bassi livelli di carica microbica e di endotossine.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
L′istidina monocloridrato è usata nella produzione biofarmaceutica come tampone in fase di formulazione. Spesso la si impiega insieme all′istidina per preparare un tampone di istidina con il pH desiderato.
Visti i livelli estremamente bassi quanto a contaminazione microbica ed endotossine, la L-Istidina monocloridrato monoidrata Emprove® Expert è particolarmente indicata per le applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-arginina EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.01544
L-arginina
L-Tryptophan EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.08396
L-Tryptophan
Saccarosio EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Saccarosio
Glicina crystalline, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glicina
Gly-Gly
SAFC
G0674
Gly-Gly
Articoli
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Contenuto correlato
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Nella produzione di ADC, la fase di coniugazione è quella in cui un principio attivo farmaceutico altamente potente (HPAPI) viene legato a un mAb per mezzo di un linker stabile. Una coniugazione efficace comporta decisioni complesse, delineate in questa pagina insieme a servizi e prodotti in grado di assicurare il successo di questa operazione.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.