Documenti fondamentali
S7903
Sigma-Aldrich
Saccarosio
≥99.5% (GC), BioXtra
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
Scegli un formato
250 G
CHF 47.30
1 KG
CHF 148.00
5 KG
CHF 590.00
CHF 47.30
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 47.30
1 KG
CHF 148.00
5 KG
CHF 590.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 47.30
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
sugar cane
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]20/D +66.5±1°, c = 10 in H2O(lit.)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Perdita
≤0.2% loss on drying, HV, 18 - 26°C
Colore
white
pH
5.5-7.5 (20 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.07 at 280 in H2O at 1 M
≤0.09 at 260 in H2O at 1 M
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Applicazioni
Il saccarosio può essere usato per preparare gradienti di densità per la separazione di cellule o organuli.[1][2] L′indice di rifrazione della soluzione sarà in correlazione diretta con la densità.[2] Inoltre, il saccarosio può essere usato come supplemento in terreni di coltura per vegetali, insetti e batteri, oltre che in diversi saggi enzimatici.
Nota sulla preparazione
È possibile sterilizzare le soluzioni in autoclave per 15-20 minuti a una temperatura massima di 121 °C. Avrà luogo una quota di idrolisi a glucosio e fruttosio, che in parte dipenderà dalla rapidità con cui l′autoclave raggiunge temperatura e pressione richieste. È necessario fare attenzione a evitare che le soluzioni si caramellizzino.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di disaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Saccarosio ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S1888
Saccarosio
Saccarosio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.07653
Saccarosio
Saccarosio EMPROVE® Bio, Ph. Eur., BP, NF, JP
SAFC
1.07654
Saccarosio
Acetanilide zone-refined, purified by sublimation, ≥99.95%
Sigma-Aldrich
397237
Acetanilide
Saccarosio meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
S3929
Saccarosio
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucosio
Saccarosio Grade I, ≥99% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5390
Saccarosio
Dawson, R.M.C., et al.
Data for Biochemical Research, 545-546 (1986)
Rickwood, D., ed.
Centrifugation - a practical approach, Appendix IV-Appendix IV (1984)
Lara Hassan et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
It is essential for microbes to acquire information about their environment. Fungi use soluble degradation products of plant cell wall components to understand the substrate composition they grow on. Individual perception pathways have been well described. However, the interconnections between
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
Protocolli
Enzymatic Assay of Invertase
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What does BIOXTRA mean?
    1 answer
    1. BIOXTRA grade products undergo stringent testing protocols, which may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo testing. These products also include application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf