1.06011
Metanolo
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metanolo, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosità cinematica
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup