Documenti fondamentali
1.06012
Supelco
Metanolo
≥99.9% (GC), anhydrous, reagent grade, for extraction and analytical purposes
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Scegli un formato
1 L
CHF 49.70
2.5 L
CHF 104.00
CHF 49.70
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 49.70
2.5 L
CHF 104.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-659-6
NACRES:
NB.21
CHF 49.70
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Metanolo, for extraction, anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)
Grado
anhydrous
for extraction
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
for analytical purposes
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.003% Water
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.1% Ethanol (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤10 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosità cinematica
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Conductometric investigation of nano MnSO(4) association parameters and complex formation with glycylglycine in aqueous and methanol-water mixtures: Thermodynamic parameters and potential applications.: This study explores the conductometric properties of nano manganese sulfate in both aqueous and methanol-water mixtures, emphasizing thermodynamic parameters and potential analytical applications (Rashad et al., 2024).
  • Electrocatalysis Boosts the Methanol Thermocatalytic Dehydrogenation for High-Purity H(2) and CO Production.: This research highlights the role of methanol in thermocatalytic dehydrogenation processes, crucial for generating high-purity hydrogen and carbon monoxide, showcasing its significance in chemical synthesis and analytical chemistry (Wu et al., 2024).
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Risultati analitici
Evaporation Number: 1.9
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Metanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
Metanolo
Metanolo for preparative liquid chromatography, for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13351
Metanolo
Metanolo suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo
Metanolo NMR reference standard
Sigma-Aldrich
717975
Metanolo
Metanolo ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
179337
Metanolo
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. HI IS this bottle sealed with a rubber seal/septa to keep it dry? So that I have to use a needle to get my methanol?
    1 answer
    1. This bottle does not have a septum cap, for which you would need a needle to access. If you are looking for a methanol product which does have a septum cap, please see products 322415 and 322415.