1.06054
Diclorometano
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
22 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Solubilità
20 g/L
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Articoli
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.