Documenti fondamentali
717975
Sigma-Aldrich
Metanolo
NMR reference standard
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Scegli un formato
1 PKG
CHF 231.00
1 PKG
CHF 258.00
CHF 231.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 231.00
1 PKG
CHF 258.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado:
NMR reference standard
tecniche:
NMR: suitable
P. ebollizione:
64.7 °C (lit.)
Tensione di vapore:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
CHF 231.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Grado
NMR reference standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Low temperature calibration
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Metanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
Metanolo
Metanolo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
322415
Metanolo
Metanolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1424109
Metanolo
Metanolo ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
179337
Metanolo
Metanolo UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900688
Metanolo
Metanolo-D4 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sigma-Aldrich
1.06028
Metanolo-D4
Kentaro Fujiwara et al.
EJNMMI research, 4, 29-29 (2014-07-10)
ROBO1 is a membrane protein that functions in axon guidance. ROBO1 contributes to tumour metastasis and angiogenesis and may have potential as a target protein of immunotherapy because ROBO1 is specifically expressed at high levels in hepatocellular carcinoma. In this
Haruka Oda et al.
Biomaterials, 56, 86-91 (2015-05-03)
A large number of lineage-committed progenitor cells are required for advanced regenerative medicine based on cell engineering. Due to their ability to differentiate into multiple cells lines, multipotent stem cells have emerged as a vital source for generating transplantable cells
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Mathias Schmelcher et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1453-1465 (2015-01-30)
In the light of increasing drug resistance in Staphylococcus aureus, bacteriophage endolysins [peptidoglycan hydrolases (PGHs)] have been suggested as promising antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of nine enzymes representing unique homology groups
Nicolas Vodovar et al.
European heart journal, 35(48), 3434-3441 (2014-08-27)
Increases in plasma B-type natriuretic peptide (BNP) concentrations in those with acutely decompensated heart failure (ADHF) has been mainly attributed to an increase in NPPB gene transcription. Recently, proBNP glycosylation has emerged as a potential regulatory mechanism in the production