Documenti fondamentali
1.15440
Supelco
2,2,4-trimetilpentano
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
Isoottano
Scegli un formato
1 L
CHF 181.00
2.5 L
CHF 344.00
CHF 181.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 181.00
2.5 L
CHF 344.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Beilstein:
1696876
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
208-759-1
NACRES:
NA.03
CHF 181.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Potenza
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
6 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -12 °C
Solubilità
0.56 mg/L
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Applicazioni
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
The product is reported for used as a solvent in analyses of:
  • commercial technical mixtures (aroclors) and in environmental samples for polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDF) and polychlorinated biphenyls (PCB) by high resolution gas chromatography coupled to electron capture detector (HRGC-ECD)[1]
  • sewage and soil samples for PCB congeners using HRGC-ECD or HRGC in conjunction with high resolution mass spectrometry (HRMS)[2]
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 239 g/m3 (20 °C)
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
n-Esano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04371
n-Esano
Eptano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04360
Eptano
Diclorometano for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00668
Diclorometano
Separation of non-ortho polychlorinated biphenyl congeners on pre-packed carbon tubes. Application to analysis in sewage sludge and soil samples
Molina L, et al.
Chemosphere, 40(9-11), 921-927 (2000)
Fractionation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and planar polychlorinated biphenyls by high performance liquid chromatography on a pyrenyl-silica column
Martinez-Cored M, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 364(6), 576-583 (1999)
Articoli
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf