Documenti fondamentali
1.02371
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
Numero indice EU:
200-578-6
NACRES:
NA.03
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Etanolo, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Potenza
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. L′etanolo è un solvente verde preferibile dal punto di vista ambientale e pertanto in linea con i principi relativi all′utilizzo di "Solventi e ausiliari più sicuri” e all′”Uso di materie prime rinnovabili”. Per maggiori informazioni, cliccate qui.
La linea SupraSolv® ECD e FID è stata sviluppata specificamente per la gascromatografia con rivelazione ECD (a cattura elettronica) e FID (a ionizzazione di fiamma). I solventi SupraSolv® assicurano un intervallo di tempi di ritenzione il più ampio possibile, una linea di base pulita e un rapporto segnale/rumore ridotto al minimo, con conseguenti risultati analitici affidabili e riproducibili.
Applicazioni
Ideale per applicazioni di GC come l′analisi a sensibilità elevata di residui e quella di campioni ambientali.
Utilizzato comunemente per l′estrazione e l′analisi GC con ECD e FID.
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf