1.06007
Metanolo
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, reag. Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Metanolo, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Grado
gradient grade
gradient grade
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
235 nm, ≥83%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 225 nm Amax: ≤0.170
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- nella fase mobile, per separare le specie contenenti mercurio su una colonna a fase inversa Zorbax C18.
- per il lavaggio delle cartucce e come eluente per estrarre gli analiti nel corso del processo di estrazione in fase solida (SPE).
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Identità (IR):conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 2,0 mg/l
Acqua: ≤ 0,02 %
Colore: ≤ 10 Hazen
Densità (d 20 °C/20 °C): 0,791 - 0,793
Punto di ebollizione: 64 - 65 °C
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Grado gradiente (a 235 nm): ≤ 2,0 mAU
grado gradiente (a 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluorescenza (come chinina a 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescenza (come chinina a 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Trasmittanza (a 210 nm): ≥ 20 %
Trasmittanza (a 220 nm): ≥ 60 %
Trasmittanza (a 230 nm): ≥ 75 %
Trasmittanza (a 235 nm): ≥ 83 %
Trasmittanza (a 250 nm): ≥ 95 %
Trasmittanza (da 260 nm): ≥ 98 %
Assorbanza (a 225 nm): ≤ 0,170
Filtrata con filtro da 0,2 µm.
Adatto per UPLC / UHPLC /Ultra HPLC
Soddisfa i requisiti definiti per il metanolo R1 e R2 nella sezione Reattivi della Ph Eur;
conforme ai requisiti ACS per l'idoneità alla cromatografia liquida.
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Protocolli
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.