Documenti fondamentali
154903
Sigma-Aldrich
Metanolo
≥99.9%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39020101
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Metanolo, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Grado
ACS spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 230 nm Amax: 0.20
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Thermochemical conversion of methanol to C2-C10 hydrocarbons in the presence of shape-selective zeolites has been reported.[1] Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.[2]
Applicazioni
Used as a solvent in:
  • Preparation of self-assembled monolayers (SAMs) of sulfur derivatives with bactericidal terminal fragments on gold surfaces prior to analytical characterization
  • Measurement of soluble absorption spectra of PTFE samples
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Metanolo ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
676780
Metanolo
Metanolo puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
32213
Metanolo
Metanolo UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900688
Metanolo
Metanolo analytical standard
Supelco
82762
Metanolo
Metanolo puriss., meets analytical specification of Ph Eur, ≥99.7% (GC)
Sigma-Aldrich
24229
Metanolo
Metanolo Laboratory Reagent, ≥99.6%
Sigma-Aldrich
179957
Metanolo
The conversion of methanol and other O-compounds to hydrocarbons over zeolite catalysts.
Chang CD and Silvestri AJ.
J. Catal., 47(2), 249-259 (1977)
Electrocatalysis by ad-atoms: Part II. Enhancement of the oxidation of methanol on platinum by ruthenium ad-atoms.
Watanabe MA and Motoo S.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 60(3), 267-273 (1975)
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Panagiotis Ntziachristos et al.
Nature, 514(7523), 513-517 (2014-08-19)
T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL) is a haematological malignancy with a dismal overall prognosis, including a relapse rate of up to 25%, mainly because of the lack of non-cytotoxic targeted therapy options. Drugs that target the function of key epigenetic
B Alkhatib et al.
European cells & materials, 28, 98-110 (2014-09-13)
Excessive mechanical loading or acute trauma to intervertebral discs (IVDs) is thought to contribute to degeneration and pain. However, the exact mechanisms by which mechanical injury initiates and promotes degeneration remain unclear. This study investigates biochemical changes and extracellular matrix