W274711
Methional
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
3-(Methylthio)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, 3-(Methylmercapto)propionaldehyde, Methional, NSC 15874
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
760 mmHg ( 165 °C)
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. eboll.
165-166 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
creamy; earthy; vegetable; potato; tomato
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup