Documenti fondamentali
W274704
Sigma-Aldrich
Methional
≥97%, FG
Sinonimo/i:
3-(Methylthio)propionaldehyde, 3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
Scegli un formato
W274704-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 247.00
5 KG
CHF 846.00
25 KG
CHF 3’330.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W274704-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 247.00
5 KG
CHF 846.00
25 KG
CHF 3’330.00
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.17
Numero FEMA:
2747
Beilstein:
1739289
Numero CE:
N° CoE:
125
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.001
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
760 mmHg ( 165 °C)
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. ebollizione
165-166 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
creamy; vegetable; earthy; potato; tomato
Stringa SMILE
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methional is the main sulfur-containing flavor compound in potatoes.[1]
Applicazioni
  • Characterization of key aroma compounds of fried pepper sauce under different pretreatment processes.: This study identifies the key aroma compounds in fried pepper sauce, highlighting methional′s role in contributing to the sauce′s overall flavor profile. The research underscores methional′s importance in food chemistry and its potential applications in flavor enhancement and food product development (Luo et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Odor at 0.1%
Taste at 5 ppb-5 ppm
Altre note
Natural occurrence: Asparagus, baked potato, beans, beer, cheddar cheese, cooked chicken, macadamia nut, peanuts and potato chips.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shiho Ohnishi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 290(2), 778-782 (2002-01-12)
Carcinogenic benzo[a]pyrene (BP) is generally considered to show genotoxicity by forming DNA adducts of its metabolite, BP-7,8-diol-9,10-epoxide. We investigated oxidative DNA damage and its sequence specificity induced by BP-7,8-dione, another metabolite of BP, using (32)P-5'-end-labeled DNA. Formamidopyrimidine-DNA glycosylase treatment induced
Rong Di et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(19), 5695-5702 (2003-09-04)
The primary flavor compound in potato, methional, is synthesized from methionine by the Strecker degradation reaction. A major problem associated with potato processing is the loss of methional. Methional or its precursor, methionine, is not added back during potato processing
M Murata et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 90(3), 268-275 (1999-06-08)
Adduct formation has been considered to be a major causal factor of DNA damage by carcinogenic heterocyclic amines. By means of experiments with 32P-labeled DNA fragments and an electrochemical detector coupled to a high-pressure liquid chromatograph, we investigated whether the
Florian Mayer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(10), 3749-3757 (2008-05-08)
Three tasty (BR-139, FA-624, and FA-612) and two less tasty (R-144 and R-175) fresh greenhouse tomato cultivars, which significantly differ in their flavor profiles, were screened for potent odorants using aroma extract dilution analysis (AEDA). On the basis of AEDA
S Le Guen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(4), 1307-1314 (2000-04-25)
Three olfactometric methods (olfactometry global analysis, OSME, and AEDA) were compared to evaluate the main impact odorants of cooked mussels. The results obtained from these methods were very similar and well correlated. On the basis of the three techniques, 42