W285811
2-feniletanolo
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
β-PEA, 2-feniletil alcol, Benzil carbinolo, PEA
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 58 °C)
Saggio
≥99%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice di rifrazione
n20/D 1.5317 (lit.)
P. ebollizione
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
honey; floral; rose
Stringa SMILE
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?