Documenti
W253200
Sigma-Aldrich
Guaiacolo
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Sinonimo/i:
2-Metossifenolo, Catecolo monometil-etere, Pirocatecolo monometil-etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero FEMA:
2532
Beilstein:
508112
Numero CE:
N° CoE:
173
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.005
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.27 (vs air)
Tensione di vapore
0.11 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
solid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. eboll.
205 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
Stringa SMILE
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il guaiacolo è un composto aromatico presente in natura nei pomodori e in vino invecchiato in botti in legno di quercia.
Siamo impegnati a mettere a vostra disposizione Prodotti Verdi Alternativi che rientrino in una della 4 categorie di alternative verdi . Questo è un prodotto biorinnovabile che consegue miglioramenti significativi rispetto ai principi della chimica verde “Sintesi chimiche più sicure” e “Uso di materie prime rinnovabili”.
Applicazioni
Il guaiacolo può essere impiegato per la preparazione della vanillina, un aroma alimentare molto noto.
Azioni biochim/fisiol
Il guaiacolo insieme al 2,4,6-tricloroanisolo può conferire sapore di tappo al vino. È stato sviluppato un metodo per l′estrazione e la quantifica dei due composti.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Engineers of scent
Waltz E
Nature Biotechnology, 33(4), 329?332-329?332 (2015)
A Solanum lycopersicum catechol?O?methyltransferase involved in synthesis of the flavor molecule guaiacol.
Mageroy MH, et al.
The Plant Journal, 69(6), 1043-1051 (2012)
Phenol Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 33(4), 329?332-329?332 (2000)
Alan P Pollnitz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(11), 3244-3252 (2004-05-27)
The deuterium-labeled standards [(2)H(3)]-guaiacol and [(2)H(3)]-4-methylguaiacol were synthesized and utilized in a method employing gas chromatography-mass spectrometry to determine the concentration of guaiacol and 4-methylguaiacol in wine or extracts of oak shavings. The method was combined with previously published methods
Joel D Mainland et al.
Nature neuroscience, 17(1), 114-120 (2013-12-10)
Humans have ~400 intact odorant receptors, but each individual has a unique set of genetic variations that lead to variation in olfactory perception. We used a heterologous assay to determine how often genetic polymorphisms in odorant receptors alter receptor function.
Articoli
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.