Documenti fondamentali
W254430
Sigma-Aldrich
2-Heptanone
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl pentyl ketone
Scegli un formato
W254430-SAMPLE-K
CHF 54.60
500 G
CHF 400.00
1 KG
CHF 643.00
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W254430-SAMPLE-K
CHF 54.60
500 G
CHF 400.00
1 KG
CHF 643.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero FEMA:
2544
Beilstein:
1699063
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.002
NACRES:
NA.21
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
3.94 (vs air)
Tensione di vapore
2.14 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
739 °F
Limite di esplosione
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
149-150 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
creamy; waxy; cheesy; fruity
Stringa SMILE
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M A Kotterman et al.
Gene therapy, 22(2), 116-126 (2014-12-17)
Gene delivery vectors based on adeno-associated viruses (AAV) have exhibited promise in both preclinical disease models and human clinical trials for numerous disease targets, including the retinal degenerative disorders Leber's congenital amaurosis and choroideremia. One general challenge for AAV is
Daniel Boloc et al.
PloS one, 10(8), e0135307-e0135307 (2015-08-13)
Retinitis pigmentosa (RP) is a highly heterogeneous genetic visual disorder with more than 70 known causative genes, some of them shared with other non-syndromic retinal dystrophies (e.g. Leber congenital amaurosis, LCA). The identification of RP genes has increased steadily during
Miriam Kolko et al.
Molecular vision, 20, 511-521 (2014-05-03)
To investigate the significance of calcium-independent phospholipase A₂, group VIA (iPLA2-VIA), in RPE cell survival following responses to sodium iodate (SI) in cell cultures. The human retinal pigment epithelium (RPE) cell line (ARPE-19) cells and primary mouse-RPE cultures were treated
S Böttcher et al.
Food chemistry, 169, 492-498 (2014-09-23)
The aim of the present study was to evaluate the off-flavour masking potential of pea dextrin (PD) in emulsions rich in ω-3 and ω-6-fatty acids in comparison with maltodextrin (MD) and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBCD). After optimisation of the homogenisation procedure, stable
P N Valdmanis et al.
Oncogene, 34(1), 94-103 (2013-12-10)
Mice in which lung epithelial cells can be induced to express an oncogenic Kras(G12D) develop lung adenocarcinomas in a manner analogous to humans. A myriad of genetic changes accompany lung adenocarcinomas, many of which are poorly understood. To get a
Articoli
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.