Documenti fondamentali
W310204
Sigma-Aldrich
Isovaleric acid
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
Scegli un formato
W310204-SAMPLE
CHF 62.10
1 KG
CHF 82.70
5 KG
CHF 227.00
10 KG
CHF 366.00
20 KG
CHF 635.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W310204-SAMPLE
CHF 62.10
1 KG
CHF 82.70
5 KG
CHF 227.00
10 KG
CHF 366.00
20 KG
CHF 635.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero FEMA:
3102
Beilstein:
1098522
Numero CE:
N° CoE:
8
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.008
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
0.38 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
824 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
175-177 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cheese; fatty; acidic; sour
Stringa SMILE
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Isovaleric acid is the main volatile flavor constituent of Swiss cheese[1] and beer.[2] It has been identified as the key odor-active compound responsible for "Brett" flavor in wine.[3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
What is" Brett"(Brettanomyces) flavor?: A preliminary investigation.
ACS Symp. Ser., 714, 96?115-96?115 (1998)
The flavour of beer?a review.
Journal of the Institute of Brewing, 76(5), 486-495 (1970)
Isovaleric acid is mainly produced by Propionibacterium freudenreichii in Swiss cheese.
Thierry A, et al.
International dairy journal, 14(9), 801-807 (2004)
Kei Urano et al.
The FEBS journal, 277(21), 4452-4463 (2010-11-03)
The isovaleric acid-emanating silkworm mutant skunk (sku) was first studied over 30 years ago because of its unusual odour and prepupal lethality. Here, we report the identification and characterization of the gene responsible for the sku mutant. Because of its specific
Wolfgang R Mukabana et al.
Journal of chemical ecology, 38(3), 235-244 (2012-03-20)
Estimating the biting fraction of mosquitoes is of critical importance for risk assessment of malaria transmission. Here, we present a novel odor-based tool that has been rigorously assessed in semi-field assays and traditional African villages for estimating the number of