Documenti fondamentali
W287407
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Phenylacetaldehyde, α-Tolyaldehyde
Scegli un formato
W287407-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 184.00
5 KG
CHF 667.00
10 KG
CHF 1’180.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W287407-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 184.00
5 KG
CHF 667.00
10 KG
CHF 1’180.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero FEMA:
2874
Beilstein:
385791
Numero CE:
N° CoE:
116
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023706
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.030
NACRES:
NA.21
Organolettico:
chocolate; green; honey; hyacinth
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
CHF 60.20
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Descrizione
may contain Citric acid
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
195 °C
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.035 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
chocolate; green; honey; hyacinth
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phenylacetaldehyde is an important aroma volatile found in tomato and roses.[1] It has also been identified in potato[2], roasted cocoa beans[3] and honey.[4] Phenylacetaldehyde is also a potent moth attractant.[5][6]
Azioni biochim/fisiol
Taste at 5.0 ppm
Altre note
Natural occurrence: Apple, apricot, bilbery, cherry, grapefruit, guava, orange peel, peach, raisin, grape, asparagus, blackberry, papaya, melon, cabbage, sweet pepper and celery leaves.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Phenylacetaldehyde: a chemical attractant for common green lacewings (Chrysoperla carnea sl, Neuroptera: Chrysopidae).
Toth MIKLOS, et al
European Journal of Entomology, 103(1), 267-267 (2006)
Tomato phenylacetaldehyde reductases catalyze the last step in the synthesis of the aroma volatile 2-phenylethanol.
Tieman DM, et al.
Phytochemistry, 68(21), 2660-2669 (2007)
A review of volatile analytical methods for determining the botanical origin of honey.
Cuevas-Glory LF, et al.
Food Chemistry, 103(3), 1032-1043 (2007)
Characterization of some volatile potato components.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(3), 538-539 (1970)
Phenylacetaldehyde attracts moths to bladder flower and to blacklight traps.
Cantelo WW and Jacobson M.
Environmental Entomology, 8(3), 444-447 (1979)