39379
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid - α-Cyano-2,4-difluorocinnamic acid mixture
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (sum of both components, HPLC)
Synonyme(s) :
ClCCA:DiFCCA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (sum of both components, HPLC)
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
Technique(s)
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
Solubilité
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
Adéquation
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable