46278
Ferulic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides, proteins
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Couleur
slightly yellow
Pf
168-172 °C (lit.)
171-175 °C
Traces de cations
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
Chaîne SMILES
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Clé InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?