Documents
151823
Sigma-Aldrich
Chloroforme-d
99.8 atom % D
Synonyme(s) :
Deutérochloroforme
About This Item
Formule linéaire :
CDCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.38
Numéro Beilstein :
1697633
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99.8 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
60.9 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Description générale
Chloroforme-d (deutérochloroforme, CDCl3), chloroforme deutéré, est un solvant de qualité standard pour les analyses de RMN (résonance magnétique nucléaire). Il est largement employé dans les études de RMN en raison de sa grande pureté chimique et isotopique. Des études quantitatives par infrarouge des bandes d′étirement carbone-deutérium du chloroforme-d dans divers solvants ont été publiées. Des études de spectroscopie Raman différentielle du chloroforme-d et du chloroforme liquide ont été menées pour évaluer les décalages en fréquence des bandes ν1 et ν2 de CHCl3 et de CDCl3.
Application
Le chloroforme-d a été utilisé comme solvant dans une étude spectroscopique de RMN 1H (résonance magnétique nucléaire du proton). Il a été utilisé comme solvant dans une étude spectroscopique de 31PRMN (résonance magnétique nucléaire du phosphore 31) du triphényl phosphate et du tris(2-chloroéthyl) phosphate. Il a également été utilisé comme solvant deutéré dans l′étude spectroscopique de RMN 1H de l′acide 2-(4-bromobenzyl)-3-hydroxypropanoïque et de l′acide 3-hydroxy-2-(4-méthoxybenzyl)propanoïque. Il a également été utilisé comme solvant deutéré dans l′étude spectroscopique de RMN 1H du 3,3′-dihydroxy-4,4′-diamino-biphényle (HAB) et du dianhydride (6FDA) de 2,2′-bis-(3,4-dicarboxy-phényl) hexafluoropropane polyimide.
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne de confirmation d'identité et de quantification des spectres RMN. Cliquez ici pour en savoir plus ou contactez-nous pour bénéficier d'un essai gratuit.
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Gas sorption and characterization of thermally rearranged polyimides based on 3, 3'-dihydroxy-4, 4'-diamino-biphenyl (HAB) and 2, 2'-bis-(3, 4-dicarboxyphenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA)
Smith.PZ, et al.
Journal of Membrane Science, 415, 558-567 (2012)
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum's acids using SmI2-H2O
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970-977 (2012)
Hyunwoo Joo et al.
Science advances, 7(1) (2021-02-02)
Personalized biomedical devices have enormous potential to solve clinical challenges in urgent medical situations. Despite this potential, a device for in situ treatment of fatal seizures using pharmaceutical methods has not been developed yet. Here, we present a novel treatment
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 3115-3123 (2015)
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
Articles
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Contenu apparenté
La spectroscopie RMN est une technique analytique utilisée pour déterminer la structure moléculaire, la composition chimique et la pureté d'un composé. La RMN détecte l'énergie absorbée du fait des états de spin nucléaire en présence d'un fort champ magnétique.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.