A8471
ProteoMass™ Albumin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Synonyme(s) :
Albumin, bovine, mass spec standard
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 10 nmol
Format
neat
Catégories apparentées
Application
ProteoMass™ Albumin MALDI-MS Standard has been used as a standard in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and mass spectrometry.
Informations légales
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Assessment of in vitro bioactivities of Pis v 1 (2S albumin) and Pis v 2.0101 (11S globulin) proteins derived from pistachio (Pistacia vera L.)
Journal of Food Biochemistry, 14(2) (2020)
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 697, 53-61 (2010-12-01)
Determining the molecular weight of nanoparticles can be challenging. The molecular weight characterization of dendrimers, for example, with varying covalent and noncovalent modifications is critical to their use as therapeutics. As such, we describe in this chapter a protocol for