I6279
Insuline from bovine pancreas
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
Synonyme(s) :
Insulin from bovine pancreas
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 10 nmol
Clé InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.