Wichtige Dokumente
V900890
Streptozocin
Vetec™, reagent grade, 98%, powder
Synonym(e):
N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamin, Streptozotocin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
121 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChIKey
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to treat mice intraperitoneally for the animal experiments
- in sodium citrate buffer to treat mice intraperitoneally for in vivo STZ treatment to perform single-cell RNA sequencing of pancreatic endocrine cells
- to induce diabetes/diabetic retinopathy (DR) in mice to study the role of microglial spleen tyrosine kinase (Syk) in DR
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?