S0130
Streptozocin
≥75% α-anomer basis,≥98% (HPLC), powder, DNA alkylating agent
Synonym(e):
STZ, Streptozotocin, N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Streptozocin, ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder
Assay
≥75% α-anomer basis
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light yellow
mp (Schmelzpunkt)
121 °C (dec.) (lit.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChIKey
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Allgemeine Beschreibung
In Zellkulturmedien hat es eine biologische Halbwertszeit von ca. 19 Minuten. Es handelt sich um ein starkes Methylierungsmittel, das in vitro mit der DNA interagiert und methylierte Purine produziert. Da STZ besonders toxisch für die insulinproduzierenden Betazellen des Pankreas bei Säugetieren ist, kann es den Glukosestoffwechsel beeinträchtigen. Außerdem ist es ein wirksames Antibiotikum gegen gramnegative Bakterien. Es hemmt die DNA-Synthese in Mikroorganismen und Säugetierzellen durch Alkylierung und Vernetzung der DNA-Stränge und beeinflusst alle Phasen des Zellzyklus von Säugetieren. STZ gilt beim Menschen als mutagen, krebserregend und möglicherweise teratogen. Es ist zytotoxisch für neuroendokrine Tumorzelllinien, die den GLUT2-Glucosetransporter exprimieren.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
diabetes studies and muscle hypertrophy models?
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.