Wichtige Dokumente
V900833
Hyaluronidase aus Rindertestes
Vetec™, reagent grade
Synonym(e):
Hyaluronat-4-glycanhydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine testis
Konjugat
conjugate (Glucosaminoglycan)
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥750 units/mg solid
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.