Merck
H6254
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase aus Schaftestes
Type V, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg solid
Synonym(e):
Hyaluronat-4-glycanhydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Größe auswählen
500 MG
CHF 566.00
1 G
CHF 1’040.00
CHF 566.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 566.00
1 G
CHF 1’040.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 566.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
sheep testis
Typ
Type V
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥1,500 units/mg solid
Mol-Gew.
55 kDa
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Hyaluronidase kommt in großen Mengen in Hoden vor, da sie zur Befruchtung der Säugetier-Eizelle beiträgt.[1] Die Säugetier-Hyaluronidase hat eine katalytische, dem epidermalen Wachstumsfaktor (EGF) ähnliche Domäne und eine C-terminale cysteinreiche Region.[2]
Anwendung
Hyaluronidase wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Bestandteil einer Enzymmischung zur Isolierung von Sertoli- und Keimzellen aus Samenkanälchen[3]
  • Vorbehandlung von entparaffinierten Adenomschnitten für Immunhistochemie[4]
  • Verdau von Nabelschnurgefäßen für die Herstellung von Nabelschnurstroma-Zelllinien[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Diese Enzyme spalten randomisiert β-N-acetylhexosamin-[1−4]-glycosidische Bindungen in Hyaluronsäure, Chondroitin und Chondroitin-Sulfaten.
Hyaluronidase aus Schafshoden wird kommerziell für die Depolymerisierung von Hyaluronsäure und Chondroitin-Sulfat im Bindegewebe bzw. Knorpel eingesetzt.[1]
Einheitendefinition
Eine Einheit baut 0,75 μg des Polysaccharids Hyaluronsäure pro Minute bei einem pH-Wert von 5,35 und einer Temperatur von 37 ºC ab (bestimmt durch turbidimetrische Messung der Absorption (λ: 600 nm), wenn sie nach 45 Minuten mit BSA komplexiert wird).
Sonstige Hinweise
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure of human hyaluronidase-1, a hyaluronan hydrolyzing enzyme involved in tumor growth and angiogenesis
Chao KL, et al.
Biochemistry, 46(23), 6911-6920 (2007)
Human umbilical cord stromal stem cell express CD10 and exert contractile properties
Farias VA, et al.
Placenta, 32(1), 86-95 (2011)
Isolation of Sertoli cells from adult rat testes: an approach to ex vivo studies of Sertoli cell function
Anway MD, et al.
Biology of Reproduction, 68(3), 996-1002 (2003)
Cartilage-specific matrix protein chondromodulin-I is associated with chondroid formation in salivary pleomorphic adenomas: immunohistochemical analysis
Kusafuka K, et al.
The American Journal of Pathology, 158(4), 1465-1472 (2001)
Samia Rahman et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 703038-703038 (2021-08-13)
Articular cartilage of the knee joint is avascular, exists under a low oxygen tension microenvironment, and does not self-heal when injured. Human infrapatellar fat pad-sourced mesenchymal stem cells (IFP-MSC) are an arthroscopically accessible source of mesenchymal stem cells (MSC) for
Artikel
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protokolle
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
Questions
  1. Mit wie viel Aqua dest muss das Hyaluronidase Typ V 500mg rekonstruiert werden?
    1 answer
    1. Hyaluronidase is soluble in water, however most aqueous buffers will be suitable. For testing purposes the bovine enzyme is reconstituted in 20 mM sodium phosphate buffer, with 77 mM sodium chloride, 0.01% BSA, pH 7.0. Solutions are stable up to 1 month refrigerated at 4 deg. C. For long term storage, maintain a concentration of >1 mg/mL, aliquot and freese at - 20 deg. C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.