Wichtige Dokumente
1166003
USP
Deferoxaminmesylat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Deferoxamin -mesylat (Salz), DFOM, Deferoxamin -methansulfonat (Salz), Desferrioxamin -mesylat (Salz)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
deferoxamine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
InChIKey
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Deferoxamine Mesylate for Injection
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)