Merck
1134324
USP
Ciprofloxacin-Ethylendiamin-Analogon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16FN3O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.77
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ciprofloxacin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
InChIKey
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ciprofloxacin Injection
  • Ciprofloxacin
  • Ciprofloxacin Tablets
  • Ciprofloxacin Ophthalmic Solution
  • Ciprofloxacin Ophthalmic Ointment
  • Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
  • Ciprofloxacin Extended-Release Tablets
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ciprofloxacin Ophthalmic Ointment
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Ciprofloxacin Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(6), 1017-1017 (2015)
Ciprofloxacin Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 1011-1011 (2020)
Ciprofloxacin Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3) (2020)
Ciprofloxacin Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(4), 1012-1012 (2018)
Verwandter Inhalt
Bestellen Sie aus einer breiten Palette hochgradig charakterisierter Materialien als primäre Referenzstandards zur Verwendung mit USP-NF-Monographien für die Prüfung von Arzneistoffen und Darreichungsformen, pharmazeutischen Hilfsstoffen, Lebensmittelinhaltsstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.