Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 210.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 640.00 CHF 320.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
134499
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
mp
229-233 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear
fluorescence
λex 470 nm; λem 570 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ncccc2-c3cccnc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-9-7(3-1-5-12-9)8-4-2-6-13-10(8)11/h1-6H
InChI key
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,8-Diazafluoren-9-one (DFO) is used in forensic science to detect latent fingerprints on paper and other materials. DFO forms highly fluorescent derivatives with amino acids (excitation ~470 nm; emission ~570 nm).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent forming highly fluorescent derivatives with amino acids (excitation ~470 nm; emission ~570 nm). Used for the detection of latent fingerprints on paper in high sensitivity
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| fluorescence λex 470 nm; λem 570 nm | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility acetic acid: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 229-233 °C | mp - | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?