Fortfahren mit
SML2234
1S,3R-RSL 3
≥98% (HPLC), powder, GPx4 inhibitor
Synonym(e):
RAS-selektiv letal, RSL3, (1S, 3R)-2-(2-Chloracetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-Carbonsäure-Methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 125.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 504.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H21ClN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 125.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1S,3R-RSL 3, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)N1[C@H](Cc2c3c([nH]c2[C@@H]1c4ccc(cc4)C(=O)OC)cccc3)C(=O)OC
InChI key
TXJZRSRTYPUYRW-NQIIRXRSSA-N
General description
RSL3 (Ras-selective lethal small molecule 3) induziert die Ferroptose durch Hemmung der Aktivität von Glutathion-Peroxidase 4 (GPX4). RSL3 aktiviert nicht nur die Ferroptose, sondern blockiert auch die Aktivierung des mTOR-Signalwegs (mammalian Target of Rapamycin) durch Interaktionen mit GPX4. Bei Schilddrüsenkarzinom-Zelllinien verringert RSL3 in vitro die Zellviabilität, hemmt die Sphäroid-Bildung und unterbricht die Zellmigration.
Application
1S,3R-RSL 3 wird wie folgt verwendet:
  • als Glutathionperoxidase 4 (GPX4)-Inhibitor zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf den Zelltod in subventrikulären Glioblastoma-mulitforme(GBM)-Linien[1]
  • als GPX4-Inhibitor und Ferroptose-Induktor zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf den Tod von Herzmuskelzellen und Herzversagen in Mäusen[2]
  • als Ferroptose-Induktor in HT-1080-Zellen in Zellviabilitäts-Assays[3]
Biochem/physiol Actions
Ferroptose-Induktor; hemmt Glutathionperoxidase 4 (GPX4)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)