Fortfahren mit
D9533
Deferoxamin -mesylat (Salz)
≥92.5% (TLC), powder, iron-chelating agent
Synonym(e):
DFX-Mesylat, DFOM, Deferoxamin -methansulfonat (Salz), Desferrioxamin -mesylat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 182.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H48N6O8 · CH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.79
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-314-3
MDL number:
Assay:
≥92.5% (TLC)
Form:
powder
CHF 182.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Deferoxamin -mesylat (Salz), ≥92.5% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥92.5% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Deferoxamin-Mesylat-Salz wird wie folgt verwendet:
  • zur Vorbehandlung von Zellen, um seinen Einfluss auf die Zellviabilität und seine Wechselwirkungen mit anderen Verbindungen zu beurteilen ().
  • zur Untersuchung der Wirkung auf die durch Amyloid-β (Aβ) ausgelöste Bildung von Lipocalin 2 (Lcn2) ()
  • zur Induktion eines Eisenentzugs in Bakterienkulturen()
Biochem/physiol Actions
An iron chelator used often in the studies of cell proliferation and apoptosis. Has been shown to have anti-proliferative effects on vascular smooth muscle cells in vitro and in vivo and to arrest cells in the G1 phase. Also reported to induce p53. Induces apoptosis in HL-60 cells by chelating iron. After 48 hrs treatment with 1μM deferoxamine, DNA fragmentation was apparent. Cells treated with 0.1 μM deferoxamine for as little as 24 hours were committed to apoptosis; by 48 hrs nuclear collapse was observed. In some studies it has been shown to have antioxidant properties and to protect cells against H2O2-induced damage.
Deferoxamin wird als Hypoxiemimetikum zur Stabilisierung des Hypoxie-induzierbaren Faktors 1 (HIF-1) verwendet. Deferoxamin stabilisiert HIF-1 durch Hemmung der Prolylhydroxylasen (PHD), welche HIF-1 angreifen und zersetzen. Der Mechanismus der Deferoxaminhemmung erfolgt vermutlich durch die Chelatierung von Fe2+, das an die aktive Stelle der für die Enzymaktivität erforderlichen PHD gebunden wird.
Ein Eisen-Chelatbildner, der häufig für Zellproliferations- und Apoptosestudien verwendet wird. Er soll auch p53 induzieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0160000252750PHR3411
description
≥92.5% (TLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Iron chelating agent
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥92.5% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
faint yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deferoxamin -mesylat (Salz)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How do you reconstitute them in DMSO for drug assays?
    1 answer
    1. D9533 is soluble in H2O up to a concentration of 50mg/ml.
      The solubility in DMSO is not assayed.
      Helpful?
  2. What are the recommended storage conditions for stock solutions of item D9533, Deferoxamine mesylate salt? Additionally, is this product sensitive to light?
    1 answer
    1. Stock solutions of item D9533, Deferoxamine mesylate salt, should be aliquoted and stored at -20°C for up to 1 month. This product is not sensitive to light.