Merck
1705006
USP
L-Tyrosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanin
About This Item
Lineare Formel:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
Beilstein:
392441
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tyrosine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts bereitgestellten Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuchkommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen erhalten Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandards ʟ-Tyrosin ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt.
Sonstige Hinweise
Aminosäure-Präkursor von Dopamin und anderen Katecholaminen
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Maria B Feeney et al.
Antioxidants & redox signaling, 17(11), 1571-1579 (2012-03-20)
The understanding of physiological and pathological processes involving protein oxidation, particularly under conditions of aging and oxidative stress, can be aided by proteomic identification of proteins that accumulate oxidative post-translational modifications only if these detected modifications are connected to functional
Verena Rahm et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(4), 546-550 (2014-02-26)
Low-grade gliomas (LGGs) may harbor malignant foci, which are characterized by increased tumor cellularity and angiogenesis. We used diffusion-weighted MR imaging (apparent diffusion coefficient [ADC]) and PET with the amino acid O-(2-(18)F-fluorethyl)-L-tyrosine ((18)F-FET) to search for focal changes of diffusion
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and
Luis-Alberto Pérez-Quintero et al.
The Journal of experimental medicine, 211(4), 727-742 (2014-04-02)
Ewing's sarcoma-associated transcript 2 (EAT-2) is an Src homology 2 domain-containing intracellular adaptor related to signaling lymphocytic activation molecule (SLAM)-associated protein (SAP), the X-linked lymphoproliferative gene product. Both EAT-2 and SAP are expressed in natural killer (NK) cells, and their
Daniel T Patton et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3446-3455 (2014-08-22)
IL-7 is critical for murine T and B cell development and survival and plays a significant role in lymphoblastic leukemia in both humans and mice. We evaluated the role of the IL-7Rα Tyr(449) cytoplasmic SH2-binding motif in IL-7-mediated B cell