Merck
1.28205
SAFC
Natriumacetat Trihydrat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Verunreinigungen
endotoxins, low
pKa 
4.8
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Sodium acetate trihydrate is used as a buffer component for Biomolecule downstream processing steps and final formulation as well as small molecule final formulation.
Anwendung
The specification of the product is part of the Emprove® Material Qualification Dossier and can be found under "General Properties".
Sonstige Hinweise
Enzymsubstrat für Acetatkinase (EC 2.7.2.1)
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.