Wichtige Dokumente
C121800
(R)-(+)-Cystein -hydrochlorid Hydrat
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
L-Cystein -hydrochlorid Hydrat
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(R)-(+)-Cystein -hydrochlorid Hydrat, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D +5.2°, c = 2 in 5 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChIKey
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?