Merck
Thiole
Flasche Biphenyl-4-thiol
Thiole, auch Mercaptane oder Sulfhydryl genannt, sind organische Verbindungen, bei denen ein Schwefelatom an ein Wasserstoffatom gebunden ist (-SH-Gruppe). Thiole werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt: Sie dienen als Zusatzstoffe zur Geruchskontrolle, als Reduktionsmittel in chemischen Reaktionen und als Bausteine in der organischen Synthese. Einige Thiole spielen auch eine wichtige Rolle bei biologischen Prozessen, z. B. bei Enzymreaktionen und der zellulären Signalübertragung.
Thiole als heterozyklische Bausteine
Heterozyklische Thiole enthalten einen heterozyklischen Ring und werden als Bausteine bei der Synthese pharmazeutischer Verbindungen verwendet, sie tragen zur Entwicklung von Pestiziden und Herbiziden bei, dienen als Grundstoffe bei der Synthese verschiedener organischer Verbindungen und fungieren als analytische Reagenzien und Standards für den Nachweis und die Quantifizierung spezifischer Substanzen in der analytischen Chemie.
Purpald®
Purpald®-Reagenz, andere Bezeichnung 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, ist eine chemische Verbindung, die als Reagenz zum Nachweis und zur Quantifizierung von Aldehyden und Ketonen verwendet wird. Sie wird häufig in der analytischen Chemie und der organischen Synthese verwendet.
Thiole als biomedizinische Polymere
Thiole weisen einzigartige und vorteilhafte Eigenschaften auf, wenn sie in biomedizinischen Polymeren verwendet werden, indem sie zu einer verbesserten biologischen Abbaubarkeit, Biokompatibilität und Spezifität der chemischen Reaktivität beitragen.
Thiole können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zur Bildung von Hydrogelen, d. h. dreidimensionalen Netzwerken aus vernetzten Polymeren. Hydrogele können die natürliche Umgebung von Geweben und Zellen nachahmen und eignen sich daher für die Wirkstoffabgabe von Arzneimitteln, für die Gewebezüchtung und die Wundheilung. Thiole werden auch bei der Modifizierung von Polymeren verwendet, dienen als Arzneimittelverabreichungssysteme und als biomedizinische Klebstoffe bei der Entwicklung von Gewebeklebern und Hämostatika.
Thiolierte Gelatine
Thiole können durch die Bildung kovalenter Bindungen quervernetzt werden, was zu stark vernetzten Strukturen wie Hydrogelen führt. Thiolmodifizierte Gelatine kann zum Beispiel zur Herstellung von Hydrogelen mit multifunktionellen Norbornen- oder Allyl-Crosslinkern über Thiol-En-Click- oder Michael-Additionsreaktionen verwendet werden.
Diese einzigartige Fähigkeit macht thiolierte Gelatine zu einem vielseitigen Material, das als Biotinte oder Matrix beim 3D-Bioprinting dient. Durch eine Thiol-En-Reaktion wird die kovalente Vernetzung erleichtert und den gedruckten Gewebekonstrukten die notwendige mechanische Stabilität verliehen.
Thiole in Aminosäuren, Harzen und Reagenzien für die Peptidsynthese
Thiole spielen eine wichtige Rolle in Aminosäuren, Harzen und Reagenzien, die bei der Peptidsynthese verwendet werden.
Thiole in Aminosäuren
Cystein ist eine Aminosäure, die eine Thiolgruppe enthält, die mit anderen Cysteinresten Disulfidbindungen bilden kann. Disulfidbindungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von Proteinstrukturen und können in der Peptidsynthese strategisch eingesetzt werden, um strukturelle Einschränkungen einzuführen oder die Proteinfaltung zu erleichtern.
Thiole in Harzen
Thiole werden häufig in der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) verwendet, um die wachsende Peptidkette auf einem festen Träger zu immobilisieren. Merrifield-Harz, eines der am häufigsten verwendeten Harze für die SPPS, enthält Thiolgruppen, die mit Carbonsäure unter Bildung einer Amidbindung reagieren können.
Thiole als Reagenzien für die Peptidsynthese
Bei der Peptidsynthese werden thiolhaltige Reagenzien für verschiedene Zwecke eingesetzt. Dithiothreitol (DTT), ein Reduktionsmittel, das Disulfidbindungen spaltet, wird im Spaltungs- und Entschützungsschritt der Peptidsynthese verwendet und erleichtert die Freisetzung des synthetisierten Peptids aus dem Harz. Andere Reagenzien auf Thiolbasis, wie 2-Mercaptoethanol oder Tris(2-carboxyethyl)phosphin, können ebenfalls als Reduktionsmittel oder Stabilisatoren bei der Peptidsynthese verwendet werden.