Merck
1118350
USP
Chloroquin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinolin, Monodesethylchloroqu​in
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
API-Familie
chloroquine
Form
powder
Verpackung
pkg of 15 mg
Hersteller/Markenname
USP
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
tan
bp
343.4-347 °F (173—175°C; 845.06°F )
mp (Schmelzpunkt)
176-215.6 °F (80—102°C)
Löslichkeit
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Dichte
1.14 g/cm3
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chloroquine Related Compound D ist eine Verunreinigung von Chloroquin, einem 9-Aminoquinolin-Arzneistoff, der Virusinfektionen beim Menschen wirksam hemmt.
Anwendung
Chloroquine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
HPLC with ultraviolet detection for the determination of chloroquine and desethylchloroquine in whole blood and finger-prick capillary blood dried on filter paper
Cheomung A and Na-Bangchang K
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(5), 1031-1040 (2011)
An HPLC method with diode array detector for the simultaneous quantification of chloroquine and desethylchloroquine in plasma and whole blood samples from Plasmodium vivax patients in Vietnam, using quinine as an internal standard
Van Pham T, et al.
Biomedical Chromatography, 30(7), 1104-1111 (2016)
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread
Vincent MJ, et al.
Virology Journal, 2(1), 1-10 (2005)
Chloroquine Phosphate USP Monograph
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 959-959 (2020)
Protokolle
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.