Wichtige Dokumente
1118328
USP
Chloroquin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4,7-Dichlorchinolin
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
Dampfdruck
0.0000811 kPa ( 25 °C)
API-Familie
chloroquine
Form
crystalline
Verpackung
pkg of 15 mg
pkg of 25 mg
Hersteller/Markenname
USP
Farbe
off-white to brown-yellowish
bp
298.4 °F (148°C)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
water: slightly soluble
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChIKey
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.