Wichtige Dokumente
141437
4,7-Dichlorchinolin
≥99%
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChIKey
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)