Merck
C6628
Sigma-Aldrich
Chloroquin -diphosphat (Salz)
98.5-101.0% (EP), powder or crystals, anti-malarial drug
Synonym(e):
N4-(7-Chlorchinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentan-1,4-diamin-diphosphat, N4-(7-Chlor-4-chinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentandiamin -diphosphat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.86
Beilstein:
4223142
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Chloroquin -diphosphat (Salz), powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
Qualitätsniveau
Assay
98.5-101.0% (EP)
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
192-198 °C
Wirkungsspektrum von Antibiotika
parasites
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
SMILES String
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChIKey
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABCC1(4363)
Allgemeine Beschreibung
Chloroquin gehört zur Familie der Chinolone und ist ein schwach interkalierender Wirkstoff. Chloroquin wird zur Behandlung von Amöbiasis, rheumatoider Arthritis und systemischem Lupus erythematodes eingesetzt.
Chloroquine effectively eliminates the erythrocytic forms of malaria parasites at all developmental stages, although it does not impact the sporozoites. It also functions as an antibiotic. In addition, it can be utilized at a concentration of 200 mg/mL (PBS, pH 5.0) to dissociate antigen-antibody complexes without denaturing red blood cell antigens. Recent research indicates chloroquine′s potential as an antitumor medication for cancer treatment along with chemotherapy and radiation. Its antimalarial effects are achieved by inhibiting the polymerization of heme into hemozoin, which serves as a food source for the malarial parasite. Chloroquine forms a complex with the drug-hemozoin, capping the polymerizing chain and preventing further polymerization. As a result, free heme accumulates in the food vacuole, exerting toxic effects on the parasite. Additionally, chloroquine acts as an anti-autoimmune therapy by binding to transcriptional factors on T helper 17 cells and inhibiting their differentiation. Chloroquine diphosphate (CQ) is frequently employed as an inhibitor of the autophagic pathway. The combined use of chloroquine diphosphate and salidroside initiates apoptosis in human liver cells by modulating mitochondrial dysfunction and autophagy.
Anwendung
DNA-Interkalator. Wird auch zur Erhöhung der Transfektionseffizienz verwendet.
Chloroquin-Diphosphatsalz wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • in In-vitro-Assays gegen Plasmodien
  • in Transfektions- und Infektionsassays
  • für die Hemmung der Autophagie
  • für die Differenzierung von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) zu Kardiomyozyten
  • bei der Durchflussbehandlung von infiziertem Blut
Biochem./physiol. Wirkung
Standardarzneimittel gegen Malaria. Substrat für das MRP in multiresistenten Zelllinien, hemmt die Photoaffinitätsmarkierung von MRP durch das Chinolin-basierte photoaktive Medikament IAAQ (N-[4-[1-hydroxy-2-(dibutylamino)ethyl]chinolin-8-yl]-4-azidosalicylamid).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME Tox Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pompe disease results in a Golgi-based glycosylation deficit in human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes
Raval KK, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(5), 3121-3136 (2015)
Combination of chloroquine diphosphate and salidroside induces human liver cell apoptosis via regulation of mitochondrial dysfunction and autophagy
Bing J, et al.
Molecular Medicine Reports, 27, 1-12 (2023)
Malaria theranostics using hemozoin-generated vapor nanobubbles
Lukianova-Hleb EY and Lapotko DO
Theranostics, 4(7), 761-761 (2014)
E2F1 modulates p38 MAPK phosphorylation via transcriptional regulation of ASK1 and Wip1
Hershko T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(42), 31309-31316 (2006)
Screening of medicinal plants from Reunion Island for antimalarial and cytotoxic activity
Jonville MC, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 120(3), 382-386 (2008)
Artikel
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLC