5.09272
Hydroxychloroquine Sulfate
Synonym(e):
Hydroxychloroquine Sulfate, HCQ, Autophagy Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Allgemeine Beschreibung
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Ramser, B., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2419.
Boya., P., et al. 2005. Mol. Cell. Biol.22, 1025.
Oikarinen, A., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2333.
Kuznik, A., et al. 2011. J. Immunol.186, 4794.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable