1087053
USP
Calciumpropionat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Propionsäure Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
Verpackung
pkg of 100 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChIKey
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable