18104
Calciumpropionat
99.0-100.5% (in dried substance), meets analytical specification of E 282
Synonym(e):
Propionsäure Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.0-100.5% (in dried substance)
Form
solid
Qualität
meets analytical specification of E 282
Verunreinigungen
≤0.3% water insolubles
≤10 mg/kg heavy metal (as Pb)
Verlust
≤4% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH-Wert
6.0-9.0 (20 °C, 10%)
7.5-9.0 (20 °C, 10%)
Anionenspuren
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
SMILES String
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChIKey
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable