Dokumente
1.05813
Supelco
Magnesiummatrix-Modifikator
for graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%)
Synonym(e):
Magnesium Enhancement Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Methode(n)
AAS: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
general analytical
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Ag (Silber) ≤ 0,000002 g/l
As (Arsen): ≤ 0,00001 g/l
Cd (Cadmium): ≤ 0,000001 g/l
Pb (Blei): ≤ 0,00001 g/l
Se (Selen): ≤ 0,0001 g/l
Tl (Thallium): ≤ 0,00001 g/l
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1