21230
Calciumpropionat
≥97.0% (dry substance, NT)
Synonym(e):
Propionsäure Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (dry substance, NT)
Verunreinigungen
≤6% water
Löslichkeit
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChIKey
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable