Merck
PHL89689
Gluconasturtiin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-Phenylethylglucosinolat Kaliumsalz
Größe auswählen
10 MG
CHF 412.00
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 412.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20KNO9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.55
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCc2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChIKey
QWDORMZZPLRKAE-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)