Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-361-2
Beilstein/REAXYS Number:
1954563
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChI key
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Gene Information
human ... ELA2(1991)
rat ... Alox5(25290)
General description
Kaffeesäure kommt in freier Form und als Ester vor. Sie wird als das häufigste Polyphenol angesehen und trägt zum Hydroxyzimtsäurengehalt verschiedener Früchte bei. Kaffee ist eine der wichtigsten Quellen von Kaffeesäure.
Application
Kaffeesäure wurde als Standard für Phenolsäure bei einer Studie zur Bestimmung des Gesamtphenolsäuregehalts in Gemüse nach Alkali- und Säurehydrolyse eingesetzt. Darüber hinaus wurde sie zur Bestimmung ihrer antioxidativen Aktivität mittels verschiedener Assaymethoden verwendet.
Biochem/physiol Actions
Ein natürlicher phenolischer Nahrungsinhaltsstoff, der in Pflanzen vorkommt und als Antioxidans wirkt. Inhibiert die Synthese von Leukotrienen, die in bei Immunoregulation, Enzündungsprozessen und Allergien eine Rolle spielen. Inhibiert Cu2+-induzierte Oxidation von LDL.
In Pflanzen vorkommende antioxidative Phenolverbindung; hemmt die Synthese von Leukotrienen.
Kaffeesäure und andere Polyphenole werden durch enzymkatalysierten Methyltransfer, Sulfatierung und Zugabe von Glucuronsäure metabolisiert. Sie verhindert nicht-kompetitiv die Aktivität von 5-Lipoxygenase. Kaffeesäure hydrolysiert leicht unter alkalischen Bedingungen.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulationsforschung. Weitere Produkte für die Genregulationsforschung finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaffeesäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?